Learn More
Clorhidrato de TCEP-d12, TRC
Código de producto. 30422691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30422691 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0125021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCEP-d12 Hydrochloride
CAS 1189959-10-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H4D12ClO6P
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-3-hydroxy-3-oxopropyl)phosphanyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2;
SMILES [2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])P(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de ácido 3,3',3''-fosfanetriiltris(propanoico-2,2,3,3-d4)
Peso molecular (g/mol) 298.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.11
Porcentaje de pureza >95