Learn More
Invitrogen™ TCEAL4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15875953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15875953 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15875953 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567536
Rabbit Polyclonal Antibody
TCEAL4 Polyclonal Antibody for Western Blot
May be involved in transcriptional regulation. Lu X.W., Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 23:27-31(2001). Xu X., Submitted (MAY-2000) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Ota T., Nat. Genet. 36:40-45(2004).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TCEAL4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica TCEAL4
N.º de referencia del gen Q96EI5
Alias de gen NPD017; TCEAL4; TCEA-like protein 4; transcription elongation factor A (SII)-like 4; transcription elongation factor A like 4; transcription elongation factor A protein-like 4; Transcription elongation factor S-II protein-like 4; WEX7
Símbolos de los genes TCEAL4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length Fusion protein of human TCEAL4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG