Learn More
Tocris Bioscience™ TCB-2
Descripción
TCB-2 is a high affinity 5-HT2A receptor agonist (Ki values are 0.73 and 0.75 nM for rat and human receptors respectively). Potently stimulates IP3 accumulation in NIH3T3 cells stably expressing rat 5-HT2A receptors (EC50 = 36 nM). Induces head twitches and hypothermia in mice following i.p. administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Bromo-3,6-dimethoxybenzocyclobuten-1-yl)methylamine hydrobromide |
| CAS | 912342-28-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C11H14BrNO2.HBr |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 353.05 |
Para uso exclusivo en investigación