Learn More
TC13172, MedChemExpress
Código de producto. 16489926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489926 50 mg 50 miligramos
16466127 5 mg 5 miligramos
16464636 100 mg 100 miligramos
16403408 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101524
MedChemExpress TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC13172
CAS 2093393-05-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N4O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (64.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=C(S(C)(=O)=O)N2C)N(CC#CC3=CC(O)=CC=C3)C(N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 388.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.4
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease