Learn More
TC-S 7009, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
High affinity and selective HIF-2α inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience 5243/25
Encompass
Código de producto. 15993211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
TC-S 7009 is a high affinity and selective HIF-2α inhibitor (Kd = 81 nM). Binds to the HIF-2α PAS-B domain; disrupts HIF-2α-ARNT heterodimerization. Exhibits >60-fold selectivity for HIF-2α over HIF-1α. Decreases HIF-2α DNA-binding and attenuates expression of HIF-2α target genes in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
1422955-31-4
>99%
25 mg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.