Learn More
TC-O 9311, Tocris Bioscience™
Descripción
Potent GPR139 agonist (EC50 = 39 nM in CHO-K1 cells expressing human GPR139). Displays no activity against a range of 90 diverse targets.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC-O 9311 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.38 |
| Porcentaje de pureza | >98% |