Learn More
Tocris Bioscience™ TC-MCH 7c
Descripción
Potent, selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist (IC50= 5.6 nM in hMCH1R-expressing CHO cells). Displays selectivity for MCH1R over MCH2R (IC50 = > 10 μM). Decreases body weight in a mouse model of diet-induced obesity. Brain penetrant; orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC-MCH 7c |
| CAS | 864756-35-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C24H25FN2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.47 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 408.473 |