Learn More
Tocris Bioscience™ TC JL 37
Descripción
TC JL 37 is a potent inhibitor of tyrosine kinase 2 (TYK2, Ki = 1.6 nM). Shows some selectivity for TYK2 over JAK1/2/3. Inhibits IFNγ production in vivo in mice. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-cyano-6-fluoro-N-[2-[[[(1R,2R)-2-fluorocyclopropyl]carbonyl]amino]-4-pyridinyl]benzamide |
| CAS | 1258294-34-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C17H11ClF2N4O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 376.74 |