Learn More
TC-I 2014, MedChemExpress
Descripción
TC-I 2014 (compound 5) is a potent and orally active Benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonist, with IC50 values of 0.8 nM, 3.0 nM and 4.4 nM for canine, human and rat channels respectively. TC-I 2014 exhibits antiallodynic properties in pain models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC-I 2014 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1221349-53-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H19F6N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMILES | FC(C1=CC=CC=C1C2=CC(C(F)(F)F)=C3C(N=C(C4=NOC5(CCCCC5)C4)N3)=C2)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 467.41 |
| Mostrar más |