Learn More
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001982 10 mg 10 miligramos
30001989 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001982 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4632/10
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159996-20-9
Fórmula molecular C23H18F4N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-I 2000
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.4
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >99%
Peso molecular 414.404