Learn More
TC HSD 21, MedChemExpress
Descripción
TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC HSD 21 |
| CAS | 330203-01-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H12BrNO3S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=S |
| Peso molecular (g/mol) | 422.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.32 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |