Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 24
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055452 50 mg 50 miligramos
18054012 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055452 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4353/50
Potent and selective GSK-3β inhibitor
Potent GSK-3β inhibitor (IC50 = 17 nM); displays selectivity for GSK-3β over CDK2 (22% inhibition at 10 μM). Increases liver glycogen reserves in rodents. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257256-44-2
Fórmula molecular C15H11ClN4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-G 24
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.73
Pureza >98%
Peso molecular 330.728