Learn More
TC-G-1008, MedChemExpress
Código de producto. 16490147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490147 50 mg 50 miligramos
16482846 25 mg 25 miligramos
16473768 10 mg 10 miligramos
16416497 5 mg 5 miligramos
16404836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103007
MedChemExpress TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-G-1008
CAS 1621175-65-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClN6O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GPR39-C3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.72 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CNC2=NC(NC)=NC(C3=NC=CC=C3)=C2)C(Cl)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 418.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.9
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism