Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1004
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002000 10 mg 10 miligramos
30002014 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002000 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4407/10
Potent and selective A2A antagonist
Potent antagonist of adenosine A2A receptors; displays >100-fold selectivity for A2A over A1 receptors (Ki values are 0.44 and 85 nM respectively). Potentiates L-DOPA-induced rotational behavior in 6-OHDA-lesioned rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1061747-72-5
Fórmula molecular C22H27N7O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-G 1004
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.5
Pureza >98%
Peso molecular 421.505