Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1001
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001669 50 mg 50 miligramos
30001655 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001669 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4879/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
GPR35 agonist; more potent than zaprinast (Cat. No. 0947)
GPR35 agonist (pEC50 values are 7.59 and 8.36 for β-arrestin and Gαq-i5 Ca2+ assays respectively). Displays 1000-fold greater potency at human GPR35 receptors relative to mouse and rat GPR35 orthologs in an IP1 accumulation assay. More potent than zaprinast (Cat. No. 0947).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494191-73-0
Fórmula molecular C17H11FN2O3S
Spezifikation
Nombre del producto químico o material TC-G 1001
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.34
Pureza >98%
Peso molecular 342.344
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.