Learn More
TC-E 5005, R&D Systems™
Código de producto. 30001988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001988 50 mg 50 miligramos
30001980 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001988 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4572/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective PDE10A inhibitor
Potent and selective PDE10A inhibitor (IC50 values are 7.28, 239, 779, 919, 3100 and 3700 nM at PDE10A, 2A, 11A, 5A, 7B and 3A respectively and >5000 nM at PDE1B, 4A, 6, 8A and 9A). Reverses MK 801-induced hyperactivity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959705-64-7
Fórmula molecular C15H18N4O
Peso molecular (g/mol) 270.336
Clave InChI YNADXFWEXJTQSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propylimidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 3,4-dimethyl-8-methoxy-1-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine,2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl, 12-methoxy-5,7-dimethyl-3-propyl-2,4,8,13-tetraazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,3,5,7,9,11-hexaene
PubChem CID 24802717
SMILES CCCC1=NC(=C2N1C3=C(C=CC(=N3)OC)N=C2C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-E 5005
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza >99%