Learn More
Tocris Bioscience™ TC-A 2317 hydrochloride
Descripción
Potent Aurora kinase A inhibitor (Ki = 1.2 nM compared to 101 nM for inhibition of Aurora kinase B). Selective over 60 other kinases (IC50 values > 1000 nM). Exhibits good cell permeability and antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TC-A 2317 hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.93 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 392.932 |