Learn More
TC 2559 Fumarato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| CAS | 212332-35-9 |
| Fórmula molecular | C12H18N2O .x(C4H4O4) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | TC 2559 Fumarate, 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C12H18N2O.3C4H4O4/c2*1-3-15-12-8-11(9-14-10-12)6-4-5-7-13-2;3*5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4,6,8-10,13H,3,5,7H2,1-2H3;3*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*6-4+;3*2-1+ |
| SMILES | CCOc1cncc(\C=C\CCNC)c1.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; (E)-4-(5-etoxipiridin-3-il)-N-metilbut-3-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 438.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.3167 |