missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX3 Monoclonal Antibody (OTI8G5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17555024
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17555024 30 μL 30 microlitros
17535024 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17555024 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811209S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TBX3 Monoclonal antibody specifically detects TBX3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno TBX3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica AKAP12
N.º de referencia del gen Q02952
Alias de gen bladder cancer related protein XHL; D5Ertd189e; T-box 3; T-box 3 (ulnar mammary syndrome); T-box protein 3; T-box transcription factor TBX3; TBX3; TBX3-ISO; UMS; XHL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 266-557 of human AKAP12 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9590
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.