Learn More
TBS, solución salina tamponada con Tris, solución 1X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TBS de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- Filtrado y esterilizado en autoclave. Tampón TBS listo para usar
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TBS se utiliza a menudo en técnicas de inmunodetección, como los protocolos Western blotting
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris Buffered Saline |
| Nombre de nota | Solución 1X, pH 7,4 |
| CAS | 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1 |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Color | Incolora |
| pH | 7.4 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Envase | Frasco de polietileno Nalgene |
| Mostrar más |