Learn More
TBS, solución 20X, pH 7,4, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845418 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
5 L
Envase:
Caja vertical
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845418 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15855418 1 L Frascos Nalgene 1 litro
15865418 5 L Caja vertical 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15845418 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75892.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza en protocolos Western blotting.
Se utiliza en protocolos de Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC sodio;cloruro
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBS
Concentración 20 X
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en protocolos de western blotting.
pH 7.4
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Grado Biología molecular, ultrapuro