Learn More
TBPB, MedChemExpress
Código de producto. 16466098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466098 10 mg 10 miligramos
16452237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16466098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14562
MedChemExpress TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
TBPB is an allosteric M1 mAChR agonist(EC50=289 nM) that regulates amyloid processing and produces antipsychotic-like activity in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBPB
CAS 634616-95-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (55.62 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N(C2CCN(C3CCN(CC4=C(C)C=CC=C4)CC3)CC2)C5=CC=CC=C5N1
Peso molecular (g/mol) 404.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.55
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration