missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16300935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16300935 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16300935 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA583977

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QQAVAAAAVQ QSTSQQATQG TSGQAPQLFH SQTLTTAPLP GTTPLYPS Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.

RICH1 is a GTPase-activating protein (GAP). GAPs stimulate the intrinsic GTP hydrolysis of small G proteins, such as RHOA, RAC1, and CDC42.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBP
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Tbp
N.º de referencia del gen P20226
Alias de gen Gtf2d; GTF2D1; HDL4; MGC117320; MGC126054; MGC126055; RP1-191N21.3; SCA17; TATA binding protein; TA-TA binding protein 1; TATA box binding protein; TATA sequence-binding protein; TATA-binding factor; TATA-binding protein; TATA-box binding protein; TATA-box binding protein N-terminal domain; TATA-box factor; tata-box-binding; TATA-box-binding protein; TBP; TBP0; TBP1; TF2D; TFIID; TFIID core protein; transcription initiation factor TFIID TBP subunit; Unknown (protein for MGC:138100)
Símbolos de los genes Tbp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TBP. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103056).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6908
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.