Learn More
TBK1/IKKε-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16467897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467897 5 mg 5 miligramos
16461397 50 mg 50 miligramos
16435876 100 mg 100 miligramos
16435178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12453
MedChemExpress TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
TBK1/IKKε-IN-2 is a dual TBK1 and IKKε inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBK1/IKKε-IN-2
CAS 1292310-49-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.5 mg/mL (46.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#CC1=CC(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)=CC=C1OC5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 457.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.52
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation