Learn More
tBID, MedChemExpress
Código de producto. 16489596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489596 50 mg 50 miligramos
16485767 5 mg 5 miligramos
16464336 100 mg 100 miligramos
16450659 1 mg 1 miligramo
16413038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100464
MedChemExpress tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.
tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tBID
CAS 1639895-85-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H3Br4N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (37.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=NC=CN2)C(C3=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C31)=O
Peso molecular (g/mol) 528.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease