Learn More
TBHQ, MedChemExpress
Código de producto. 16490659
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490659 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16490659 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100489
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator; rescues Dehydrocorydaline (DHC)-induced cell proliferation inhibitionin melanoma.
TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBHQ
CAS 1948-33-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 1 g
Sinónimo tert-Butylhydroquinone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56.66 mg/mL (340.87 mM)
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease