Learn More
MedChemExpress TBHBA
Código de producto. 16479457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479457 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16479457 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15929
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress The Boehringer Mannheim cholesterol esterase/cholesterol oxidase/peroxidase/3,4-dichlorophenol kinetic reagent was modified by the inclusion of TBHBA (2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid) which reacts with hydrogen peroxide and 4-aminophenazone to produce a quinone-imine dye with a greater molar absorptivity than that produced with phenol.
Especificaciones
CAS 14348-40-4
Solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (104.05 mM)
Sinónimo 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Cantidad 5 g
Peso molecular 374.81 g/mol
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
Grado de pureza o calidad 99.78%