Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de procesamiento TBE (10X)
Código de producto. 15455089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455089 1 L 1 litro
15465089 2 L 2 litros
15475089 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455089 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62788.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Comúnmente utilizado en electroforesis de ácido nucleico. El tampón TBE se utiliza para electroforesis en gel de poliacrilamida y agarosa. Es ideal para la separación de ADN y ARN en geles de larga duración, tensión o amperaje más altos. El TBE se utiliza con geles no desnaturalizantes o desnaturalizantes (urea de 7 M).
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBE running buffer (10X)
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TBE running buffer (10X)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Glycine,N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate