Learn More
Tampón TBE, tris-acetato-EDTA, solución 10X, electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10727224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 litros
4 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727224 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10031223 4 L Poly CUBE 4 LT
10563155 20 L Poly CUBE 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10727224 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP13331
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10043-35-3
Tampón TBE con tris-borato-EDTA, solución 10X, electroforesis
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TBE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 0,89 M de tris, 0,89 M de borato y 0,02 M de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TBE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819.
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • Probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
  • TBE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa y poliacrilamida
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3 , 60-00-4 , 77-86-1 , 7732-18-5
Sinónimo TBE
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Borate-EDTA
Nombre de nota Solución 10X
Color Incolora
pH Desde 8,2 hasta 8,4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Proteasa Sin proteasa
Grado Electroforesis