Learn More
Invitrogen™ TBCK Polyclonal Antibody
Descripción
Recommended positive controls: HepG2, Molt-4, NIH-3T3, JC, BCL-1. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (99%), Zebrafish (98%), Xenopus laevis (98%), Chicken (100%). IHC notes, Requires antigen retrieval using heat mediated 10mM Citrate buffer (pH6.0) or Tris-EDTA buffer (pH8.0) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TBCK |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| génica | TBCK |
| N.º de referencia del gen | Q8BM85, Q8TEA7 |
| Alias de gen | 1700120J03Rik; 9430001M19; A630047E20Rik; C030007I09Rik; HSPC302; IHPRF3; RGD1307816; TBC domain-containing protein kinase-like protein; TBC1 domain containing kinase; TBCK; TBCKL |
| Símbolos de los genes | TBCK |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.