missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TBC1D9B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15849673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15849673 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15849673 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA571264

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 79%; Dog: 86%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.

May act as a GTPase-activating protein for Rab family protein(s).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TBC1D9B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TBC1D9B
N.º de referencia del gen Q66K14
Alias de gen BUB2-like protein 1; GRAMD9B; Kiaa0676; RGD1310147; TBC1 domain family member 9B; TBC1 domain family, member 9B; TBC1 domain family, member 9B (with GRAM domain); Tbc1d9b; vascular Rab-GAP/TBC-containing
Símbolos de los genes TBC1D9B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human TBC1D9B.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.