Learn More
TBB, MedChemExpress
Código de producto. 16486048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16486048 10 mg 10 miligramos
16482187 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16486048
Marca: Medchem Express HY14394
MedChemExpress TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.
TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBB
CAS 17374-26-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6HBr4N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 231634 Casein Kinase II Inhibitor I
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.04 mM)
SMILES BrC1=C2C(NN=N2)=C(Br)C(Br)=C1Br
Peso molecular (g/mol) 434.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.71
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease