Learn More
TBA-354, MedChemExpress
Código de producto. 16485198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485198 10 mg 10 miligramos
16447927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12485
MedChemExpress TBA-354 is a potent anti-tuberculosis compound; maintains activity against Mycobacterium tuberculosis H37Rv isogenic monoresistant strains.
TBA-354 is a potent anti-tuberculosis compound
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBA-354
CAS 1257426-19-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15F3N4O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (105.42 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=CC=C(CO[C@H]3CN4C(OC3)=NC([N+]([O-])=O)=C4)C=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 436.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.34
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation