Learn More
MedChemExpress TB500
Código de producto. 16411848
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411848 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411848
Marca: MedChemExpress HYP0170
MedChemExpress TB500 is a synthetic version of an active region of thymosin β4. TB500 is claimed to promote endothelial cell differentiation, angiogenesis in dermal tissues, keratinocyte migration, collagen deposition and decrease inflammation.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 885340-08-9
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 889.01 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 250 mg/mL (281.21 mM∣Need ultrasonic)