Learn More
TB5, MedChemExpress
Código de producto. 16459776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459776 50 mg 50 miligramos
16444496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100975
MedChemExpress TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TB5
Forma física Solid
CAS 948841-07-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14BrNOS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (42.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)S1)/C=C/C2=CC=C(N(C)C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 336.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.25
Porcentaje de pureza 95.0%