Learn More
Lovibond™ Kit de turbidímetro TB350 WL
Product Code. 17833636
Change view
Click to view available options
Fuente de luz:
LED infrarrojo
Unit Size:
cada uno
Product Code. Fuente de luz Unit Size
17833636 LED infrarrojo cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17833636 Supplier Lovibond™ Supplier No. 194310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2291.94€
    2067.60€ / paquete de 1
    Ahorro 224.34€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Ideal para pruebas de campo y ambientales, el turbidímetro portátil TB350 WL ofrece las mediciones más fiables para muestras de bajo y alto alcance sin sacrificar la precisión.
  • Llega a medir hasta 4000 NTU sin necesidad de diluciones
  • Gestión superior de datos: guardar y recuperar fácilmente conjuntos de datos de medición
  • Interfaz táctil para facilitar su funcionamiento
  • Aprobado por la EPA de EE. UU.
  • Suministrado con AA
  • Accesorio para paquete de baterías recargables disponible
La Lovibond™ serie TB de turbidímetros ofrece un funcionamiento sencillo combinado con ingeniería inteligente de instrumentos para proporcionar un nivel de precisión sin igual en la medición de la turbidez.
Con la tecnología de sensores Multipath 90°BLAC™, que está en proceso de patente, el sistema óptico está diseñado con detectores dobles para proporcionar una lectura de relación que mitiga los problemas comunes de estabilidad en la medición.
La interfaz intuitiva con pantalla táctil facilita la realización de procedimientos e interpretación de resultados. Con aplicaciones de funciones, puedes navegar entre ajustes y realizar esa función de forma eficiente. Esta interfaz de usuario ayuda a eliminar frustraciones comunes y evita errores. Las capacidades de registro de datos permiten registrar la ubicación de la prueba, la identificación del operador, la hora y la fecha junto con la medición. Los datos almacenados pueden transferirse a un ordenador mediante USB.
Specifications
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz LED infrarrojo
Tipo de pantalla Color Touch Pantalla
Tiempo de respuesta 7 s
Selección del intervalo automático Sí
Tipo de calibración Cero más 4 puntos
Incluye Instrumento, estándares de calibración, estándar de verificación, aceite de silicona, 2 pilas de muestra con guía de inicio rápido y Certificado de Conformidad en un estuche de transporte.
de control principal Medición, calibración, verificación y registro
Material ABS
Tamaño de muestra 10 mL
Tiempo de desconexión automática Seleccionable por el usuario
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones portátiles y/o de campo cuando la turbidez esperada está entre 0 y 4000 NTU.
Clasificación IP IP67
Patrones de calibración opcionales Incluido con la compra del kit. Juegos de repuesto disponibles.
Exactitud ±1,8% más Stray Light
Precisión Mejor que el 1% o ±0,01 NTU
temp 0 a 4000 NTU/FNU
Resolución 0.01
Turbidez NTU, NFU
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17 x 15 x 5,5 in
Duración de la batería 500 pruebas
Batería, tipo Paquete de baterías AA o recargable
Certificaciones/conformidad aprobado por la EPA al Método 180.1
Cantidad 1 unidad
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TB 350 WL portable turbidimeter
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, formaldehyde