Learn More
TB 500, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-(((2S,3R)-2-(((2S)-2-(((2S,3R)-2-(((2S)-2-(((2S)-2-(((2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl)amino)-6-aminohexanoyl)amino)-6-aminohexanoyl)amino)-3-hydroxybutanoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)-3-hydroxybutanoyl)amino)-5-amino-5-oxopentanoic acid |
| CAS | 885340-08-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C38 H68 N10 O14 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-hydroxybutanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoic acid, TB 500 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H68N10O14/c1-19(2)18-27(42-22(5)51)35(58)44-23(10-6-8-16-39)32(55)43-24(11-7-9-17-40)33(56)47-30(20(3)49)36(59)45-25(13-15-29(53)54)34(57)48-31(21(4)50)37(60)46-26(38(61)62)12-14-28(41)52/h19-21,23-27,30-31,49-50H,6-18,39-40H2,1-5H3,(H2,41,52)(H,42,51)(H,43,55)(H,44,58)(H,45,59)(H,46,60)(H,47,56)(H,48,57)(H,53,54)(H,61,62)/t20-,21-,23+,24+,25+,26+,27+,30+,31+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-4-metilpentanoil]amino]-6-aminohexanoil]amino]-6-aminohexanoil]amino]-3-hidroxibutanoil]amino]-4-carboxibutanoil]amino]-3-hidroxibutanoil]amino]-5-amino-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 889.005 |
| Mostrar más |