Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de tazobactam
Código de producto. 15555146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555146 250 mg 250 miligramos
15545146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555146 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455372500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89785-84-2
Fórmula molecular C10H11N4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 322.27
Clave InChI RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
Nombre IUPAC Sodio (2S,3S)-3-metil-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-il)metil]-4λ⁶-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazobactam sodium salt
Tipo Tazobactam Sodium Salt
Punto de fusión 140.0°C to 147.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.27