Learn More
Tazobactam, MedChemExpress
Código de producto. 16451456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451456 200 mg 200 miligramos
16448756 100 mg 100 miligramos
16432276 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1418
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazobactam
Forma física Powder
CAS 89786-04-9
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CL-298741 YTR-830H
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@@H]([C@@](CN1N=NC=C1)(C)S([C@]2([H])C3)(=O)=O)N2C3=O)O
Peso molecular (g/mol) 300.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.29
Porcentaje de pureza 98.0%