Learn More
Tazobactam, LoGiCal
Código de producto. 30460430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460430 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460430 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0989.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazobactam
CAS 89786-04-9
Nombres de analitos o componentes Tazobactam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N4 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, (2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole, 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 298741, YTR 830H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C([C@@]1(C)[C@H](C(O)=O)N2[C@](S1(=O)=O)(CC2=O)[H])N3C=CN=N3
Nombre IUPAC (2S,3S,5R)-3-metil-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ilmetil)-4λ ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-ácido carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 300.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300,0528 g/mol