Learn More
Éster difenilmetílico de tazobactam, Mikromol™
Código de producto. 17954406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954406 100 mg 100 miligramos
17983966 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17954406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0989.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster difenilmetílico de tazobactam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazobactam Diphenylmethyl Ester
CAS 89789-07-1
Nombres de analitos o componentes Tazobactam Diphenylmethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H22 N4 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S,3S,5R)-3-Methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 4,4-dioxide, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, diphenylmethyl ester, 4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole, 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., Tazobactam diphenylmethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22N4O5S/c1-23(15-26-13-12-24-25-26)21(27-18(28)14-19(27)33(23,30)31)22(29)32-20(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-13,19-21H,14-15H2,1H3/t19-,21+,23+/m1/s1
SMILES C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)OC(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC benzhidrilo (2S,3S,5R)-3-metil-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ilmetil)-4λ ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 466.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1311 g/mol