Learn More
Tazemetostat, MedChemExpress
Descripción
Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits the activity of human polycomb repressive complex 2 (PRC2)-containing wild-type EZH2 with a Ki value of 2.5 nM. Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits EZH2 with IC50s of 11 and 16 nM in peptide assay and nucleosome assay, respectively. Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits rat EZH2 with an IC50 of 4 nM. Tazemetostat (EPZ-6438) also inhibits EZH1 with an IC50 of 392 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tazemetostat |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1403254-99-8 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Sinónimo | EPZ-6438 E-7438 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (87.30 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 14.29 mg/mL (24.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2)=CC(N(CC)C4CCOCC4)=C1C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O |
| Peso molecular (g/mol) | 572.74 |
| Mostrar más |