Learn More
Thermo Scientific™ Tazemetostat, 95 %
Código de producto. 17151136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17151136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17151136 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468171000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazemetostat
CAS 1403254-99-8
Sinónimo EPZ-6438
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C34 H44 N4 O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 572,75
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tazemetostat
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazemetostat