Learn More
Ácido tazaroténico, TRC
Código de producto. 30138643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138643 5 mg 5 miligramos
30132962 25 mg 25 miligramos
30005384 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0100605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118292-41-4
Fórmula molecular C19 H17 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 323.41
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]- (ACI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv. (ZCI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]- (9CI), 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid (ACI), AGN 190299, Tazarotenic acid
Nombre IUPAC 6-[2-(4,4-dimetil-2,3-dihidrotiocromeno-6-il)etinilo]piridina-3-carboxílico
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#Cc3ccc(cn3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotenic acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.098