Learn More
Éster Metílico de Ácido Tazaroténico, TRC
Código de producto. 30137438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137438 25 mg 25 miligramos
30134511 100 mg 100 miligramos
30006351 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01006525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332579-70-0
Fórmula molecular C20H19NO2S
Peso molecular (g/mol) 337.44
Sinónimo 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-,3-Pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC metilo 6-[2-(4,4-dimetil-2,3-dihidrotiocromen-6-il)etinilo]piridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotenic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO2S/c1-20(2)10-11-24-18-9-5-14(12-17(18)20)4-7-16-8-6-15(13-21-16)19(22)23-3/h5-6,8-9,12-13H,10-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1136