Learn More
Tazarotene, TRC
Código de producto. 17961795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961795 10 mg 10 miligramos
17962005 50 mg 50 miligramos
17993565 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01005010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118292-40-3
Fórmula molecular C21 H21 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 351.46
Sinónimo Tazarotene, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester (9CI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv., AGN 190168, Acnitaz, Tazarotene, Tazorac, Zorac
Nombre IUPAC etil-6-[2-(4,4-dimetil-2,3-dihidrotiocromen-6-il)etinilo]piridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1293