Learn More
Dímero de Tazaroteno Tioquiromano, TRC
Código de producto. 30009216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009216 25 mg 25 miligramos
30008141 50 mg 50 miligramos
30009601 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01005525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1010805-73-8
Fórmula molecular C26 H26 S2
Peso molecular (g/mol) 402.6146
Sinónimo 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
Nombre IUPAC 6-[4-(4,4-dimetilo-2,3-dihidrotiocromeno-6-il)buta-1,3-diniilo]-4,4-dimetil-2,3-dihidrotiocromeno
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene Thiochromane Dimer
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1476