Learn More
Tazaroteno-sulfóxido, TRC
Código de producto. 30135500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135500 250 mg 250 miligramos
30005349 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT010090250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 864841-56-5
Fórmula molecular C21H21NO3S
Peso molecular (g/mol) 367.46
Sinónimo Ethyl Ester 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Ethyl 6-((4,4-Dimethyl-1-oxidothiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate;
Nombre IUPAC Etilo 6-[2-(4,4-dimetil-1-oxo-2,3-dihidrotiocromen-6-il)etinilo]piridina-3-carboxilato
SMILES O=C(OCC)C(C=C1)=CN=C1C#CC2=CC3=C(C=C2)S(CCC3(C)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO3S/c1-4-25-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-26(19)24/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1242
Porcentaje de pureza >95%