Learn More
Tazaroteno-sulfona, TRC
Código de producto. 30138465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138465 10 mg 10 miligramos
30136470 100 mg 100 miligramos
30005124 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01008010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262228-27-2
Fórmula molecular C21H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 383.46
Sinónimo Ethyl 6-((4,4-dimethyl-1,1-dioxidothiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate, Ethyl Ester 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1,1-dioxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Tazarotene Sulphone;
SMILES CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3c(c2)C(C)(C)CCS3(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene Sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO4S/c1-4-26-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-27(19,24)25/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3