Learn More
Tazarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16486746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486746 100 mg 100 miligramos
16486478 10 mg 10 miligramos
16482577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15388
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene
Forma física Solid
CAS 118292-40-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21NO2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AGN 190168
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3)=C2)N=C1)OCC
Peso molecular (g/mol) 351.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.46
Porcentaje de pureza 99.83%